Läs mer
2,4-Difluorobenzoic Acid, TRC
Produktkod. 30136505
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136505 50 g
30134427 25 g
30012538 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136505 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD44571050G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1583-58-0
Molekylformel C7 H4 F2 O2
Molekylvikt (g/mol) 158.1
Synonym 2,4-Difluorobenzoic acid, NSC 10312
IUPAC-namn 2,4-difluorobenzoic acid
LEDER OC(=O)c1ccc(F)cc1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Difluorobenzoic acid
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/C7H4F2O2/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3H,(H,10,11)
Formel vikt 158.0179