Läs mer
2,4-Difluorobenzoic-d3 Acid, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3,5-trideuterio-4,6-difluorobenzoic acid |
| CAS | 1219804-63-3 |
| Molekylformel | C7 2H3 H F2 O2 |
| Kvantitet | 0.1 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H4F2O2/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3 H,(H,10,11)/i1D,2 D,3 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c(C(=O)O)c(F)c([2 H])c1F |
| IUPAC-namn | 2,3,5-trideuterio-4,6-difluorobenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 161.121 |
| Formel vikt | 161.037 g/mol |
| Procent renhet | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |