Läs mer
2,4-difluorbensonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11428076
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11428076 5 g 5g
11438076 25 g 25g
11448076 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11428076 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14113.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3939-09-1 | C7H3F2N | 139.11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3939-09-1
Molekylformel C7H3F2N
Molekylvikt (g/mol) 139.11
MDL-nummer MFCD00009826
InChI-nyckel LJFDXXUKKMEQKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-difluorobenzenecarbonitrile, benzonitrile, 2,4-difluoro, 2,4-difluoro-benzonitrile, pubchem1563, acmc-1bohp, 2.4-difluoro benzonitrile, 2,4-difluoro benzonitrile, ksc493m5d, 2,4-difluorobenzonitrile, ljfdxxukkmeqke-uhfffaoysa
PubChem CID 77545
IUPAC-namn 2,4-difluorbensonitril
LEDER C1=CC(=C(C=C1F)F)C#N
Specifications
Kemiskt namn eller material 2,4-Difluorobenzonitrile
Smältpunkt 43°C to 48°C
Kokpunkt 189°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Odör Almond-like
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 1940316
Formel vikt 139.11
Procent renhet 98%
compliance-icons
Product Identifier
  • 2,4-Difluorobenzonitrile
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,4-Difluorobenzonit
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.