Läs mer
2,4-Difluorobenzonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4-Difluorobenzonitrile |
| CAS | 3939-09-1 |
| Molekylformel | C7H3F2N |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H3F2N/c8-6-2-1-5(4-10)7(9)3-6/h1-3H |
| LEDER | Fc1ccc(C#N)c(F)c1 |
| IUPAC-namn | 2,4-difluorobenzonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 139.1 |
| Formel vikt | 139.0234 |