Läs mer
2,4'-difluorbensofenon, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 15488919
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15488919 5 g 5g
1 options
Produktkod. 15488919 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10306.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4'-Difluorobenzophenone
CAS 342-25-6
Smältpunkt 22 °C till 24 °C
Densitet 1.244
Kokpunkt 176 °C till 178 °C (16 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Molekylformel C13H8F2O
Brytningsindex 1.5689
MDL-nummer MFCD00000319
Kvantitet 5 g
Beilstein 3268520
Synonym 2,4'-difluorobenzophenone, 2-fluorophenyl 4-fluorophenyl methanone, 2',4-difluorobenzophenone, 2-fluorophenyl-4-fluorophenyl methanone, di2-fluorophenyl ketone, fr bvr df, pubchem7479, acmc-1clee, 2,4;-difluorobenzophenone, 2,4/'-difluorobenzophenone
InChI-nyckel LKFIWRPOVFNPKR-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C(=O)C2=CC=C(C=C2)F)F
IUPAC-namn (2-fluorfenyl)-(4-fluorfenyl)metanon
Molekylvikt (g/mol) 218.203
PubChem CID 67651
Formel vikt 218.2
Procent renhet 97%