Läs mer
2,4’-Difluorobenzophenone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4'-Difluorobenzophenone |
| CAS | 342-25-6 |
| Molekylformel | C13H8F2O |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | (2-Fluorophenyl)(4-fluorophenyl)methanone |
| InChI formel | InChI=1S/C13H8F2O/c14-10-7-5-9(6-8-10)13(16)11-3-1-2-4-12(11)15/h1-8H |
| LEDER | O=C(C1=CC=C(F)C=C1)C=2C=CC=CC2F |
| IUPAC-namn | (2-fluorophenyl)-(4-fluorophenyl)methanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 218.2 |
| Formel vikt | 218.0543 |