Läs mer
2,4-Difluorobenzoyl chloride, 97%
Produktkod. 11489036
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11489036 5 g 5g
11499036 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11489036 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17920.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 72482-64-5 | C7H3ClF2O | 176.55 g/mol
2,4-difluorbensoylklorid används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 2,4-difluorbensoylklorid används som en farmaceutisk
mellanprodukt.
Löslighet Reagerar med
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från vatten/fukt, oxidationsmedel, baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 72482-64-5
Molekylformel C7H3ClF2O
Molekylvikt (g/mol) 176.55
MDL-nummer MFCD00000658
InChI-nyckel JSWRVDNTKPAJLB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 588081
IUPAC-namn 2,4-difluorbensoylklorid
LEDER FC1=CC=C(C(Cl)=O)C(F)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Difluorobenzoyl chloride
Densitet 1.437
Kokpunkt 96°C to 98°C (15 mmHg)
Flampunkt 82°C (179°F)
Brytningsindex 1.5145
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 4800566
Känslighet Moisture sensitive
Synonym 2,4-difluorobenzoylchloride, benzoyl chloride, 2,4-difluoro, benzoyl chloride,2,4-difluoro, acmc-1bfet, 2,4difluorobenzoylchloride, 2,4-difluorobezoyl chloride, 2,4 difluorobenzoyl chloride, 2,4-difluoro benzoylchloride, 2,4-difluoro-benzoylchloride, 2,4-difluoro-benzoyl chloride
Löslighetsinformation Reacts with water.
Formel vikt 176.55
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.