Läs mer
2,4-Difluorobenzoyl Risperidone Impurity, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-[2-[4-(2,4-Difluorobenzoyl)piperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H27F2N3O2/c1-15-18(23(30)28-10-3-2-4-21(28)26-15)9-13-27-11-7-16(8-12-27)22(29)19-6-5-17(24)14-20(19)25/h5-6,14,16H,2-4,7-13H2,1H3 |
| Formel vikt | 415.2071 |