missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2,4-Difluorobenzyl alcohol, 98+%, Thermo Scientific™

Produktkod. 11408807
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11408807 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11408807 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19945.09
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2,4-Difluorobenzyl alcohol
CAS 56456-47-4
Densitet 1.29
Kokpunkt 51°C to 52°C (1 mmHg)
Flampunkt 90°C (194°F)
Molekylformel C7H6F2O
Brytningsindex 1.4882
MDL-nummer MFCD00009983
Kvantitet 10 g
Beilstein 2501944
Synonym 2,4-difluorobenzyl alcohol, 2,4-difluorophenyl methanol, 2,4-difluorobenzylalcohol, benzenemethanol, 2,4-difluoro, 2,4-difluorophenyl methan-1-ol, 2,4-difluorobenzyl alcohol 2,4-difluoro-1-hydroxymethyl benzene, pubchem4910, acmc-209lsl, 2,4-difluoro benzylalcohol, 2,4-diflouro benzyl alcohol
InChI-nyckel NIJZBWHOHNWJBX-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=C(C=C1F)F)CO
IUPAC-namn (2,4-difluorophenyl)methanol
Molekylvikt (g/mol) 144.121
PubChem CID 91867
Formel vikt 144.12
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.