Läs mer
2,4-Difluorobenzyl bromide, 98+%
Produktkod. 11422238
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11422238 5 g 5g
11432238 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11422238 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15213.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 23915-07-3 | C7H5BrF2 | 207.018 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 23915-07-3
Molekylformel C7H5BrF2
Molekylvikt (g/mol) 207.018
MDL-nummer MFCD00011649
InChI-nyckel IBLMYGXJKQIGSN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-difluorobenzyl bromide, 1-bromomethyl-2,4-difluorobenzene, 2,4-difluorobenzylbromide, alpha-bromo-2,4-difluorotoluene, benzene, 1-bromomethyl-2,4-difluoro, 2,4-difluoro benzyl bromide, 1-bromomethyl-2,4-difluoro-benzene, 2-chloromethyl quinoline hcl salt, fr cf d1e, pubchem4911
PubChem CID 90297
IUPAC-namn 1-(brommetyl)-2,4-difluorbensen
LEDER C1=CC(=C(C=C1F)F)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Difluorobenzyl bromide
Densitet 1.613
Kokpunkt 42°C to 43°C (1 mmHg)
Flampunkt 85°C (185°F)
Brytningsindex 1.525
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1760
Beilstein 4177539
Formel vikt 207.02
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.