Läs mer
2,4-Difluorobenzylamine, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11470057
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11470057 5 g 5g
11460057 1 g 1g
11404090 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11470057 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20985.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 72235-52-0
Molekylformel C7H7F2N
Molekylvikt (g/mol) 143.137
MDL-nummer MFCD00010142
InChI-nyckel QDZZDVQGBKTLHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-difluorobenzylamine, 2,4-difluorophenyl methanamine, 2,4-difluorobenzyl amine, benzenemethanamine, 2,4-difluoro, 1-2,4-difluorophenyl methanamine, 2,4-difluorophenyl methylamine, n-difluorobenzylamine, pubchem4399, 2,4-difluorbenzylamine, acmc-209oma
PubChem CID 2733244
IUPAC-namn (2,4-difluorophenyl)methanamine
LEDER C1=CC(=C(C=C1F)F)CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Difluorobenzylamine
Densitet 1.204
Kokpunkt 55°C to 57°C (8 mmHg)
Flampunkt 68°C (154°F)
Brytningsindex 1.491
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2735
Beilstein 3539259
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 143.14
Procent renhet 98%