Läs mer
2,4-difluorbensylmagnesiumbromid, 0,25 M i 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15481826
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15481826 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 15481826 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54966.AE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 546122-71-8 | C7H5BrF2Mg | 231,32 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Difluorobenzylmagnesium bromide
CAS 546122-71-8
Molekylformel C7H5BrF2Mg
MDL-nummer MFCD07698746
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN2924
Känslighet Luft- och fuktkänslig
Synonym 2,4-difluorobenzylmagnesium bromide, bromo 2,4-difluorophenyl methyl magnesium, bpktycgkuhsscg-uhfffaoysa-m, 2,4-difluorobenzyl magnesium bromide, 2,4-difluorobenzylmagnesium bromide, 0.25m in 2-methf, 2,4-difluorobenzylmagnesium bromide 0.25 m in diethyl ether, 2,4-difluorobenzylmagnesium bromide, 0.25m in diethyl ether, 2,4-difluorobenzylmagnesium bromide, 0.25m solution in diethyl ether, grignard reagent
InChI-nyckel BPKTYCGKUHSSCG-UHFFFAOYSA-M
LEDER FC1=CC(F)=C(C[Mg]Br)C=C1
IUPAC-namn magnesium;2,4-difluoro-l-metanidylbensen;bromid
Molekylvikt (g/mol) 231.32
PubChem CID 2778873
Formel vikt 231.32
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.25M in 2-MeTHF
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.