Läs mer
2,4-difluorbensylzinkbromid, 0,5 M i THF, förpackad under argon i återförslutningsbar ChemSeal™ flaskor, Thermo Scientific™
Produktkod. 15495305
Change view
Kvantitet:
50 mL
Förpackningsstorlek:
50ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15495305 50 mL 50ml
1 options
Produktkod. 15495305 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H58036.AD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Användningsområden
2,4-difluorbensylzinkbromid används som farmaceutiska mellanprodukter.
Löslighet
Reagerar med vatten.
Anteckningar
Förvara vid 4 °C. Skydda mot värme. Förvaras åtskilt från luft. Luftkänslig. Förvara inte tillsammans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Difluorobenzylzinc bromide
Namnnotering Förpackad under argon i återförslutningsbara ChemSeal™ flaskor
CAS 307496-26-0
Densitet 0.995
Molekylformel C7H5BrF2Zn
MDL-nummer MFCD01311423
Kvantitet 50 mL
UN-nummer UN3399
Känslighet Luftkänslig; Kan bilda en utfällning
Synonym 2,4-difluorobenzylzinc bromide, bromo 2,4-difluorophenyl methyl zinc, 2,4-difluorobenzylzinc bromide 0.5m solution in thf, 2,4-difluorobenzylzinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 2,4-difluorobenzylzinc bromide solution, 0.5 m in thf, 2,4-difluorobenzylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Löslighetsinformation Reagerar med vatten.
InChI-nyckel WPJAHFYOACWPNA-UHFFFAOYSA-M
LEDER [CH2-]C1=C(C=C(C=C1)F)F.[Zn+]Br
IUPAC-namn bromsink(l+);2,4-difluoro-l-metanidylbensen
Molekylvikt (g/mol) 272.398
PubChem CID 2778322
Formel vikt 272.4