Läs mer
2',4'-Difluorobiphenyl-4-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2',4'-Difluorobiphenyl-4-ol |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H8F2O/c13-9-3-6-11(12(14)7-9)8-1-4-10(15)5-2-8/h1-7,15H |
| Formel vikt | 206.0543 |