Läs mer
2,4-Difluorobiphenyl, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4-Difluorobiphenyl |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H8F2/c13-10-6-7-11(12(14)8-10)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H |
| Formel vikt | 190.0594 |