Läs mer
2,4-Difluoroiodobenzene, 99+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10399240 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10399240 10 g Glass bottle 10g
1 options
Produktkod. 10399240 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 269780100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 4-Difluoroiodobenzene
CAS 2265-93-2
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Färg Brown to Yellow
Densitet 2.0000g/mL, 2
Kokpunkt 175°C to 176°C
Flampunkt 67°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C6H3F2I
Brytningsindex 1.5570 to 1.559
MDL-nummer MFCD00040151
Kvantitet 10 g
Synonym 2,4-difluoroiodobenzene, 1,3-difluoro-4-iodobenzene, 2,4-difluoro-1-iodobenze, benzene, 2,4-difluoro-1-iodo, 2,4-difluoro iodobenzene, 2,4-difluoro-1-iodo-benzene, pubchem3463, 2,4-difluoro-iodobenzene, acmc-1cq0v, intermediates-zcf02607
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
InChI-nyckel YKLDMAPEGQYZRT-UHFFFAOYSA-N
LEDER FC1=CC=C(I)C(F)=C1
IUPAC-namn 2,4-difluoro-1-iodobenzene
Molekylvikt (g/mol) 239.99
PubChem CID 137519
Formel vikt 239.98
Procent renhet 99+%
Fysisk form Liquid