Läs mer
2,4-Difluoromandelic acid, 97%
Produktkod. 11392946
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11392946 1 g 1g
11302956 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11392946 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10708.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 132741-30-1 | C8H6F2O3 | 188.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 132741-30-1
Molekylformel C8H6F2O3
Molekylvikt (g/mol) 188.13
MDL-nummer MFCD00061296
InChI-nyckel RRRQFGNNRJHLNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-difluoromandelic acid, 2-2,4-difluorophenyl-2-hydroxyacetic acid, 2,4-difluorophenyl hydroxy acetic acid, 2,4-difluoro mandelic acid, 2,4-difluoro-a-hydroxyphenylacetic acid, alpha-hydroxy-2,4-difluorophenylacetic acid, 2,4-difluorophenyl hydroxy acetic acid #, 2,4-difluoro-alpha-hydroxybenzeneacetic acid, currency-hydroxy-2,4-difluorophenylacetic acid
PubChem CID 588651
IUPAC-namn 2-(2,4-difluorfenyl)-2-hydroxiättiksyra
LEDER C1=CC(=C(C=C1F)F)C(C(=O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Difluoromandelic acid
Smältpunkt 122°C to 124°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 188.13
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.