Läs mer
2-[4-(Difluoromethoxy)-3-fluorophenyl]acetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[4-(Difluoromethoxy)-3-fluorophenyl]acetic Acid |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7F3O3/c10-6-3-5(4-8(13)14)1-2-7(6)15-9(11)12/h1-3,9H,4H2,(H,13,14) |
| Formel vikt | 220.0347 |