Läs mer
2,4-difluorfenol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11497936
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11497936 10 g 10g
11407946 50 g 50g
11417946 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11497936 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14044.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 367-27-1 | C6H4F2O | 130.09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 367-27-1
Molekylformel C6H4F2O
Molekylvikt (g/mol) 130.09
MDL-nummer MFCD00009715
InChI-nyckel NVWVWEWVLBKPSM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 123051
IUPAC-namn 2,4-difluorfenol
LEDER OC1=CC=C(F)C=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Difluorophenol
Smältpunkt 21°C to 24°C
Kokpunkt 52°C to 54°C (14 mmHg)
Flampunkt 56°C (132°F)
Odör Phenol-like
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN2921
Beilstein 1934803
Synonym phenol, 2,4-difluoro, 2.4-difluorophenol, 2,4difluorophenol, 2,4-diflurophenol, 2 4-difluorophenol, 2,4 difluorophenol, 2, 4 difluorophenol, 2,4 difluoro phenol, 2,4-di-fluorophenol, 2,4-difluoro phenol
Formel vikt 130.09
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.