Läs mer
(2,4-Difluorophenoxy)acetic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2,4-Difluorophenoxy)acetic acid |
| CAS | 399-44-0 |
| Molekylformel | C8H6F2O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6F2O3/c9-5-1-2-7(6(10)3-5)13-4-8(11)12/h1-3H,4H2,(H,11,12) |
| LEDER | OC(=O)COc1ccc(F)cc1F |
| IUPAC-namn | 2-(2,4-difluorophenoxy)acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 188.13 |
| Formel vikt | 188.0285 |