Learn More
2,4-Difluorophenyl isocyanate, 98+%
Product Code. 11499593
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
11499593 5 g 5g
11409603 25 g 25g
11419603 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11499593 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A12415.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 59025-55-7 | C7H3F2NO | 155.10 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 59025-55-7
Molekylformel C7H3F2NO
Molekylvikt (g/mol) 155.10
MDL-nummer MFCD00001997
InChI-nyckel HNENEALJPWJWJY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-difluorophenyl isocyanate, 2,4-difluorophenylisocyanate, benzene, 2,4-difluoro-1-isocyanato, isocyanic acid 2,4-difluorophenyl ester, 2,4-difluoro-1-isocyanato-benzene, 2,4-difluoroisocyanatobenzene, timtec-bb sbb006537, pubchem4453, 2,4-diflurophenylisocyanate, acmc-1b06k
PubChem CID 593258
IUPAC-namn 2,4-difluoro-l-isocyanatbensen
LEDER FC1=CC=C(N=C=O)C(F)=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material 2,4-Difluorophenyl isocyanate
Densitet 1.31
Kokpunkt 64°C to 66°C (10 mmHg)
Flampunkt 50°C (122°F)
Brytningsindex 1.492
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3080
Beilstein 2831577
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 155.11
Procent renhet ≥98%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.