Läs mer
2,4-Difluorophenyl isothiocyanate, 96%
Produktkod. 11489646
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11489646 5 g 5g
11479646 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11489646 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20204.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 141106-52-7 | C7H3F2NS | 171.165 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 141106-52-7
Molekylformel C7H3F2NS
Molekylvikt (g/mol) 171.165
MDL-nummer MFCD00041044
InChI-nyckel ABGGPKIFVAIRGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-difluorophenyl isothiocyanate, 2,4-difluoro isothiocyanato benzene, 2,4-difluoro-1-isothiocyanato-benzene, 2,4-difluorophenylisothiocyanate, isothiocyanic acid 2,4-difluorophenyl ester, benzene, 2,4-difluoro-1-isothiocyanato, benzene, 2,4-difluoro-1-isothiocyanato-9ci, 2,4-difluorobenzenisothiocyanate, pubchem4451, acmc-209clq
PubChem CID 518879
IUPAC-namn 2,4-difluoro-l-isotiocyanatobensen
LEDER C1=CC(=C(C=C1F)F)N=C=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Difluorophenyl isothiocyanate
Densitet 1.349
Kokpunkt 98°C to 99°C (30 mmHg)
Flampunkt 92°C (197°F)
Brytningsindex 1.597
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2922
Beilstein 6919744
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 171.17
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.