missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,4-Difluorophenyl Isothiocyanate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4-Difluorophenyl Isothiocyanate |
| CAS | 141106-52-7 |
| Molekylformel | C7 H3 F2 N S |
| Kvantitet | 2 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H3F2NS/c8-5-1-2-7(10-4-11)6(9)3-5/h1-3H |
| LEDER | Fc1ccc(N=C=S)c(F)c1 |
| IUPAC-namn | 2,4-difluoro-1-isothiocyanatobenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 171.17 |
| Formel vikt | 170.9954 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?