Läs mer
2,4-Difluorophenylacetic acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10732301 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10732301 1 g Glass bottle 1g
1 options
Produktkod. 10732301 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 303550010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 81228-09-3
Molekylformel C8H5F2O2
Molekylvikt (g/mol) 171.12
MDL-nummer MFCD00009999
InChI-nyckel QPKZIGHNRLZBCL-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2,4-difluorophenylacetic acid, 2-2,4-difluorophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2,4-difluoro, 2,4-difluorophenyl acetic acid, 2,4-ddifluorophenylacetic acid, rarechem al bo 0247, 2,4-difluoro-phenyl-acetic acid, 2,4-difluorobenzeneacetic acid, 2,4-difluorophenylaceticacid
PubChem CID 123581
IUPAC-namn 2-(2,4-difluorophenyl)acetate
LEDER [O-]C(=O)CC1=CC=C(F)C=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Difluorophenylacetic acid
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 115.0°C to 120.0°C
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glass bottle
Linjär formel F2C6H3CH2CO2H
Kvantitet 1 g
Formel vikt 172.13
Procent renhet 97%
Fysisk form Powder