Läs mer
2,4-Difluorfenyleddiksyra, 99 %
Produktkod. 11484377
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
11484377 5 g 5g
11494377 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11484377 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B20431.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-08-2026
Add to basket
CAS: 81228-09-3 | C8H5F2O2 | 171,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 81228-09-3
Molekylformel C8H5F2O2
Molekylvikt (g/mol) 171.12
MDL-nummer MFCD00009999
InChI-nyckel QPKZIGHNRLZBCL-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2,4-difluorophenylacetic acid, 2-2,4-difluorophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2,4-difluoro, 2,4-difluorophenyl acetic acid, 2,4-ddifluorophenylacetic acid, rarechem al bo 0247, 2,4-difluoro-phenyl-acetic acid, 2,4-difluorobenzeneacetic acid, 2,4-difluorophenylaceticacid
PubChem CID 123581
IUPAC-namn 2-(2,4-difluorfenyl)ättiksyra
LEDER [O-]C(=O)CC1=CC=C(F)C=C1F
Specifications
Kemiskt namn eller material 2,4-Difluorophenylacetic acid
Smältpunkt 117°C to 119°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 3649727
Formel vikt 172.13
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.