Läs mer
2,4-difluorfenylaceton, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10651875 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10651875 1 g Glasflaska 1g
10341113 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10651875 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 376080010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 274682-91-6 | C9H8F2O | 170.16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 274682-91-6
Molekylformel C9H8F2O
Molekylvikt (g/mol) 170.16
MDL-nummer MFCD02258866
InChI-nyckel XVHHDTNIOCSTLH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2,4-difluorophenyl propan-2-one, 2,4-difluorophenylacetone, 2-propanone, 1-2,4-difluorophenyl, 2,4-difluorophenyl propanone, 1-2,4-difluorophenyl-2-propanone, 1-2,4-difluoro-phenyl-propane-2-one
PubChem CID 2734881
IUPAC-namn 1-(2,4-difluorfenyl)propan-2-on
LEDER CC(=O)CC1=C(C=C(C=C1)F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 4-Difluorophenylacetone
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (F)2C6H3CH2COCH3
Brytningsindex 1.4770 to 1.4790
Kvantitet 1 g
Formel vikt 170.16
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,4-Difluorophenylacetone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.