Läs mer
2,4-Difluorfenylhydrazin hydroklorid, 97 %
Produktkod. 11444330
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11444330 5 g 5g
11458970 25 g 25g
11468970 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11444330 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11625.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 51523-79-6 | C6H6F2N2 | 144,13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51523-79-6
Molekylformel C6H6F2N2
Molekylvikt (g/mol) 144.13
MDL-nummer MFCD00013383
InChI-nyckel RLZUIPTYDYCNQI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-difluorophenylhydrazine hydrochloride, 2,4-difluorophenyl hydrazine hydrochloride, 2,4-difluorophenylhydrazine hcl, 2,4-difluorohydrazinobenzene hydrochloride, 1-2,4-difluorophenyl hydrazine hydrochloride, 2,4-difluorophenylhydrazinehydrochloride, hydrazine, 2,4-difluorophenyl-, monohydrochloride, 2,4-difluorophenylhydrazine, chloride, pubchem3498, pubchem20774
PubChem CID 2733301
IUPAC-namn (2,4-difluorfenyl)hydrazin;hydroklorid
LEDER NNC1=CC=C(F)C=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Difluorophenylhydrazine hydrochloride
Smältpunkt ∼255 °C (dekomposition)
Kvantitet 5 g
Beilstein 5411448
Formel vikt 180.59
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.