Läs mer
2',4'-difluorpropiofenon, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11459902
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11459902 100 g 100g
11439902 5 g 5g
11449902 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11459902 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12032.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 85068-30-0
Molekylformel C9H8F2O
Molekylvikt (g/mol) 170.16
MDL-nummer MFCD00015507
InChI-nyckel UZWOADNMVRRYDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2',4'-difluoropropiophenone, 1-2,4-difluorophenyl propan-1-one, 2,4-difluoropropiophenone, 1-propanone, 1-2,4-difluorophenyl, 2,4-defluoropropiophenone, 1-2,4-difluorophenyl-1-propanone, 1-2.4-difluoro-phenyl-propan-1-one, acmc-209q3o, ksc654a2r
PubChem CID 123586
IUPAC-namn 1-(2,4-difluorophenyl)propan-1-one
LEDER CCC(=O)C1=CC=C(F)C=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2',4'-Difluoropropiophenone
Densitet 1.193
Kokpunkt 51°C to 52°C (1.5 mmHg)
Flampunkt 76°C (168°F)
Brytningsindex 1.485
Kvantitet 100 g
Beilstein 7633370
Formel vikt 170.16
Procent renhet 98%