Läs mer
2',4'-difluorpropiofenon, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10033480 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10033480 10 g Glasflaska 10g
1 options
Produktkod. 10033480 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 290680100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2', 4'-Difluoropropiophenone
Namnnotering 98%
CAS 85068-30-0
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 1.1930g/mL, 1.193
Kokpunkt 51.0°C to 52.0°C (1.5 mmHg)
Flampunkt 76°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C9H8F2O
Brytningsindex 1.4835 to 1.4855
MDL-nummer MFCD00015507
Kvantitet 10 g
Synonym 2',4'-difluoropropiophenone, 1-2,4-difluorophenyl propan-1-one, 2,4-difluoropropiophenone, 1-propanone, 1-2,4-difluorophenyl, 2,4-defluoropropiophenone, 1-2,4-difluorophenyl-1-propanone, 1-2.4-difluoro-phenyl-propan-1-one, acmc-209q3o, ksc654a2r
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble.,soluble in most common organic solvents
InChI-nyckel UZWOADNMVRRYDE-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCC(=O)C1=CC=C(F)C=C1F
IUPAC-namn 1-(2,4-difluorfenyl)propan-1-on
Molekylvikt (g/mol) 170.16
PubChem CID 123586
Formel vikt 170.16
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2',4'-Difluoropropiophenone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.