Läs mer
2,4-Difluorotoluene, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10472041 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10472041 5 g Glass bottle 5g
10368510 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10472041 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 232210050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 452-76-6
Molekylformel C7H6F2
Molekylvikt (g/mol) 128.12
MDL-nummer MFCD00000332
InChI-nyckel MPXDAIBTYWGBSL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 67983
IUPAC-namn 2,4-difluoro-1-methylbenzene
LEDER CC1=C(C=C(C=C1)F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 4-Difluorotoluene
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Colorless
Densitet 1.1500g/mL, 1.15
Kokpunkt 114.0°C to 116.0°C
Flampunkt 13°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel CH3C6H3F2
Brytningsindex 1.4475 to 1.4495
Kvantitet 5 g
Synonym 2,4-difluorotoluene, difluorotoluene, benzene, 2,4-difluoro-1-methyl, 2,4-difluorotolune, 2, 4-difluorotoluene, 2,4-difluoro methyl benzene, 2,4-difluoro-1-methyl-benzene, 2,4-difluor-1-methylbenzol, pubchem1612, pubchem1613
Formel vikt 128.12
Procent renhet 98%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,4-Difluorotoluene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.