Läs mer
2,4-difluortoluen, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11479143
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11479143 25 g 25g
11469143 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11479143 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11667.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 452-76-6 | C7H6F2 | 128.122 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 452-76-6
Molekylformel C7H6F2
Molekylvikt (g/mol) 128.122
MDL-nummer MFCD00000332
InChI-nyckel MPXDAIBTYWGBSL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 67983
IUPAC-namn 2,4-difluoro-l-metylbensen
LEDER CC1=C(C=C(C=C1)F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Difluorotoluene
Densitet 1.121
Kokpunkt 114°C to 115°C
Flampunkt 15°C (59°F)
Odör Aromatic
Brytningsindex 1.449
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2388
Beilstein 1931681
Synonym 2,4-difluorotoluene, difluorotoluene, benzene, 2,4-difluoro-1-methyl, 2,4-difluorotolune, 2, 4-difluorotoluene, 2,4-difluoro methyl benzene, 2,4-difluoro-1-methyl-benzene, 2,4-difluor-1-methylbenzol, pubchem1612, pubchem1613
Formel vikt 128.12
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.