Läs mer
2,4-Dihydro-[1,2,4]triazole-3-tion, TRC
Produktkod. 30377805
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30377805 500 mg
30375501 2.5 g
30374140 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30377805 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD679075500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3179-31-5
Molekylformel C2H3N3S
Molekylvikt (g/mol) 101.13
LEDER S=C1NC=NN1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dihydro-[1,2,4]triazole-3-thione
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C2H3N3S/c6-2-3-1-4-5-2/h1H,(H2,3,4,5,6)
Formel vikt 101.0048