Läs mer
2,4-Dihydro-5-methyl-2-(4-methylphenyl)-3H-Pyrazol-3-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4-Dihydro-5-methyl-2-(4-methylphenyl)-3H-Pyrazol-3-one |
| CAS | 86-92-0 |
| Molekylformel | C11H12N2O |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | 1-(p-Tolyl)-3-methylpyrazolone-5, 1-p-Tolyl-3-methyl-5-pyrazolone, 2,4-Dihydro-5-methyl-2-(4-methylphenyl)-3H-pyrazol-3-one, 3-Methyl-1-(4-methylphenyl)-2-pyrazolin-5-one, 3-Methyl-1-(4-methylphenyl)-5-pyrazolone, 3-Methyl-1-(p-tolyl)-2-pyrazolin-5-one, 3-Methyl-1-p-tolyl-5-pyrazolone |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12N2O/c1-8-3-5-10(6-4-8)13-11(14)7-9(2)12-13/h3-6H,7H2,1-2H3 |
| LEDER | CC1=NN(C(=O)C1)c2ccc(C)cc2 |
| IUPAC-namn | 5-methyl-2-(4-methylphenyl)-4H-pyrazol-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 188.23 |
| Formel vikt | 188.095 |