Läs mer
2',4'-Dihydroxy-2-benzoylbenzoic Acid, TRC
Produktkod. 30136566
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136566 10 g
17961745 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30136566 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD45175010G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2513-33-9
Molekylformel C14 H10 O5
Molekylvikt (g/mol) 258.23
Synonym 2-(2,4-Dihydroxybenzoyl)benzoic Acid, Fluorescein Sodium Imp. C (EP)
IUPAC-namn 2-(2,4-dihydroxybenzoyl)benzoic acid
LEDER OC(=O)c1ccccc1C(=O)c2ccc(O)cc2O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(2,4-Dihydroxybenzoyl)benzoic Acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C14H10O5/c15-8-5-6-11(12(16)7-8)13(17)9-3-1-2-4-10(9)14(18)19/h1-7,15-16H,(H,18,19)
Formel vikt 258.0528
Procent renhet >95%