Läs mer
2',4'-dihydroxy-3'-metylacetofenon, 98 %
Produktkod. 11459766
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11459766 25 g 25g
11449766 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11459766 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20272.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 10139-84-1 | C9H10O3 | 166,176 g/mol
kemoselektiv bensylering av 2,4-dihydroxi-3-metylacetofenon gav 4-bensyloxiderivatet. 4-etyl-6-metylresorcinol framställdes genom Clemmensen-reduktion av 4-dihydroxi-3-metylacetofenon.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
kemoselektiv bensylering av 2,4-dihydroxi-3-metylacetofenon gav 4-bensyloxiderivatet. 4-etyl-6-metylresorcinol framställdes genom Clemmensen-reduktion av 4-dihydroxi-3-metylacetofenon.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10139-84-1
Molekylformel C9H10O3
Molekylvikt (g/mol) 166.176
MDL-nummer MFCD00010817
InChI-nyckel KMTLZBUHQPQFAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2,4-dihydroxy-3-methylphenyl ethanone, 2',4'-dihydroxy-3'-methylacetophenone, 1-2,4-dihydroxy-3-methylphenyl ethan-1-one, 2,4-dihydroxy-3-methylacetophenone, ethanone, 1-2,4-dihydroxy-3-methylphenyl, acmc-20aocy, 1-acetyl-2,4-dihydroxy-3-methylbenzene, 2 ',4 '-dihydroxy-3 '-methylacetophenone, 1-2,4-dihydroxy-3-methyl-phenyl ethanone, 1-2,4-dihydroxy-3-methyl-phenyl-ethanone
PubChem CID 592139
IUPAC-namn 1-(2,4-dihydroxi-3-metylfenyl)etanon
LEDER CC1=C(C=CC(=C1O)C(=O)C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2',4'-Dihydroxy-3'-methylacetophenone
Smältpunkt 152 °C till 156 °C
Kvantitet 25 g
Formel vikt 166.18
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.