missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,4-Dihydroxy-5-methoxyacetophenone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4-Dihydroxy-5-methoxyacetophenone |
| CAS | 7298-21-7 |
| Molekylformel | C9H10O4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 1-(2,4-Dihydroxy-5-methoxyphenyl)-ethanone, 1-(2,4-Dihydroxy-5-methoxyphenyl)ethanone, 2',4'-Dihydroxy-5'-methoxyacetophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O4/c1-5(10)6-3-9(13-2)8(12)4-7(6)11/h3-4,11-12H,1-2H3 |
| LEDER | COc1cc(C(=O)C)c(O)cc1O |
| IUPAC-namn | 1-(2,4-dihydroxy-5-methoxyphenyl)ethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 182.17 |
| Formel vikt | 182.0579 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?