Läs mer
2,4-Dihydroxy-6-amino-5-diethoxyethylpyrimidine, TRC
Produktkod. 30379596
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30379596 1 g
1 options
Produktkod. 30379596 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4501251G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dihydroxy-6-amino-5-diethoxyethylpyrimidine
CAS 102879-75-4
Molekylformel C10 H17 N3 O4
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C10H17N3O4/c1-3-16-7(17-4-2)5-6-8(11)12-10(15)13-9(6)14/h7H,3-5H2,1-2H3,(H4,11,12,13,14,15)
LEDER CCOC(Cc1c(N)nc(O)nc1O)OCC
IUPAC-namn 6-amino-5-(2,2-diethoxyethyl)pyrimidine-2,4-diol
Molekylvikt (g/mol) 243.26
Formel vikt 243.1219