Läs mer
2,4-Dihydroxy-6-metyl-5-nitropyrimidin, TRC
Produktkod. 30386623
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30386623 10 g
1 options
Produktkod. 30386623 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD45325010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dihydroxy-6-methyl-5-nitropyrimidine
CAS 16632-21-6
Molekylformel C5 H5 N3 O4
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C5H5N3O4/c1-2-3(8(11)12)4(9)7-5(10)6-2/h1H3,(H2,6,7,9,10)
LEDER Cc1nc(O)nc(O)c1[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 6-metyl-5-nitropyrimidin-2,4-diol
Molekylvikt (g/mol) 171.11
Formel vikt 171.028