Läs mer
2,4-Dihydroxy-6-methylpyrimidine, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10214670 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10214670 5 g 5g
1 options
Produktkod. 10214670 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 114980050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 4-Dihydroxy-6-methylpyrimidine
Namnnotering 97%
CAS 626-48-2
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 318.0°C
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C5H6N2O2
MDL-nummer MFCD00006028
Kvantitet 5 g
Beilstein 24, 342
Merck Index 15, 6209
Synonym 6-methyluracil, 2,4-dihydroxy-6-methylpyrimidine, pseudothymine, 6-methylpyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 4-methyluracil, 6-methylpyrimidine-2,4-diol, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 6-methyl, uracil, 6-methyl, 6-methyl-2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 2,4-pyrimidinediol, 6-methyl
Löslighetsinformation Solubility in water: 7g/L water (22°C). Other solubilities: soluble in alkalies,insoluble in ethanol and ether
InChI-nyckel SHVCSCWHWMSGTE-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC(=O)NC(=O)N1
IUPAC-namn 6-methyl-1H-pyrimidine-2,4-dione
Molekylvikt (g/mol) 126.12
PubChem CID 12283
ChEBI CHEBI:74733
Formel vikt 126.11
Procent renhet 97%
Fysisk form Fine Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,4-Dihydroxy-6-methylpyrimidine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H361f-Misstänks kunna skada fertiliteten.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.