Läs mer
2,4-Dihydroxy-6-pentylbenzaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4-Dihydroxy-6-pentylbenzaldehyde |
| CAS | 855875-40-0 |
| Molekylformel | C12 H16 O3 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 6-Amyl-beta-resorcylaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16O3/c1-2-3-4-5-9-6-10(14)7-12(15)11(9)8-13/h6-8,14-15H,2-5H2,1H3 |
| LEDER | CCCCCc1cc(O)cc(O)c1C=O |
| IUPAC-namn | 2,4-dihydroxy-6-pentylbenzaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 208.254 |
| Formel vikt | 208.11 |