missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,4-Dihydroxy-7-methoxy-1,4-benzoxazine-3-one (DIMBOA) 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DIMBOA |
| CAS | 15893-52-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | DIMBOA |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C9 H9 N O5 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | 2,4-Dihydroxy-7-methoxy-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one, (±)-2,4-Dihydroxy-7-methoxy-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one, (±)-DIMBOA, 2,3-Dihydro-2,4-dihydroxy-7-methoxy-4H-1,4-benzoxazin-3-one, 2,4-Dihydroxy-3-keto-7-methoxy-1,4-benzoxazine, 2,4-Dihydroxy-7-methoxy-1,4-(2H)-benzoxazin-3-one, 2,4-Dihydroxy-7-methoxy-1,4-benzoxazin-3-one, 2,4-Dihydroxy-7-methoxy-1,4-benzoxazine-3-one, 2,4-Dihydroxy-7-methoxy-2H-1,4-benzoxazin-3-one, 2,4-Dihydroxy-7-methoxy-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-3-one, 2,4-Dihydroxy-7-methoxy-4H-1,4-benzoxazin-3(2H)-one, DIMBOA, 2H-1,4-Benzoxazin-3(4H)-one, 2,4-dihydroxy-7-methoxy- |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9NO5/c1-14-5-2-3-6-7(4-5)15-9(12)8(11)10(6)13/h2-4,9,12-13H,1H3 |
| LEDER | COc1ccc2N(O)C(=O)C(O)Oc2c1 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?