Läs mer
2',4'-Dihydroxyacetophenone, 98%
Produktkod. 11449962
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11449962 250 g 250g
11439962 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11449962 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12066.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 89-84-9 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 89-84-9
Molekylformel C8H8O3
Molekylvikt (g/mol) 152.15
MDL-nummer MFCD00002279
InChI-nyckel SULYEHHGGXARJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2',4'-dihydroxyacetophenone, 2,4-dihydroxyacetophenone, 1-2,4-dihydroxyphenyl ethanone, resacetophenone, 4-acetylresorcinol, resoacetophenone, ethanone, 1-2,4-dihydroxyphenyl, 1-acetyl-2,4-dihydroxybenzene, resorcinol, 4-acetyl, 1-2,4-dihydroxyphenyl ethan-1-one
PubChem CID 6990
ChEBI CHEBI:18414
IUPAC-namn 1-(2,4-dihydroxifenyl)etanon
LEDER CC(=O)C1=CC=C(O)C=C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2',4'-Dihydroxyacetophenone
Smältpunkt 142°C to 146°C
Kvantitet 250 g
Beilstein 1282505
Merck Index 14,8140
Formel vikt 152.15
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.