Läs mer
2',4'-Dihydroxyacetophenone, MedChemExpress
Produktkod. 16479416
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
16479416 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 16479416 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYY0694
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
MedChemExpress 2',4'-Dihydroxyacetophenone (Resacetophenone) is acetophenone carrying hydroxy substituents at positions 2' and 4'. A plant metabolite.
2',4'-Dihydroxyacetophenone (Resacetophenone) is acetophenone carrying hydroxy substituents at positions 2' and 4'. A plant metabolite.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2',4'-Dihydroxyacetophenone
CAS 89-84-9
Färg White to Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C8H8O3
Kvantitet 100 mg
Synonym Resacetophenone 1-​(2,​4-​Dihydroxyphenyl)​ethanone
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (657.25 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC(C1=CC=C(O)C=C1O)=O
Molekylvikt (g/mol) 152.15
Formel vikt 152.15
Procent renhet 99.87%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism