Läs mer
2,4-Dihydroxyacetophenone, Mikromol™
Produktkod. 30051996
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30051996 25 mg
1 options
Produktkod. 30051996 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0294.030025
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2,4-Dihydroxyacetophenone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dihydroxyacetophenone
CAS 89-84-9
Analyt- eller komponentnamn 2,4-Dihydroxyacetophenone
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C8 H8 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 2,4-Dihydroxyacetophenone
InChI formel InChI=1S/C8H8O3/c1-5(9)7-3-2-6(10)4-8(7)11/h2-4,10-11H,1H3
LEDER CC(=O)c1ccc(O)cc1O
IUPAC-namn 1-(2,4-dihydroxyphenyl)ethanone
Molekylvikt (g/mol) 152.15
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 152.0473 g/mol