Läs mer
2,4-Dihydroxybensaldehyd, 98 %
Beskrivning
2,4-dihydroxibensaldehyd används i tvåstegssyntes av etyl-3,5-dibrom-2,4-dihydroxicinnamat. Den har en potent antioxidativ och antibakteriell aktivitet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
2,4-dihydroxibensaldehyd används i tvåstegssyntes av etyl-3,5-dibrom-2,4-dihydroxicinnamat. Den har en potent antioxidativ och antibakteriell aktivitet.
Löslighet
Lösligt i vatten. Lösligheten i metanol är nästan transparent. Lättlöslig i alkohol, etyleter, kloroform, isättika. Olöslig i bensen och sönderdelas lätt under stark syra stark alkali.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel och luft. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Förvaras under inert gas.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4-Dihydroxybenzaldehyde |
| Smältpunkt | 134 °C till 138 °C |
| Kokpunkt | 220 °C (22 mmHg) |
| Kvantitet | 25 g |
| Beilstein | 878548 |
| Känslighet | Luftkänslig |
| Merck Index | 14,8156 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten. Lösligheten i metanol är nästan genomskinlig. Lätt löslig i alkohol, etyleter, kloroform, glaciärättiksyra. Olöslig i bensen och bryts lätt ner under stark syra, stark alkali. |
| Formel vikt | 138.12 |
| Procent renhet | 98% |
Säkerhet och hantering
- 2,4-Dihydroxybenzaldehyde
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Contain: 2,4-Dihydroxybenzaldehyde
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.