Läs mer
2,4-Dihydroxybenzaldehyde, 98%
Beskrivning
2,4-dihydroxibensaldehyd används i tvåstegssyntes av etyl-3,5-dibrom-2,4-dihydroxicinnamat. Den har en potent antioxidativ och antibakteriell aktivitet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
2,4-dihydroxibensaldehyd används i tvåstegssyntes av etyl-3,5-dibrom-2,4-dihydroxicinnamat. Den har en potent antioxidativ och antibakteriell aktivitet.
Löslighet
Lösligt i vatten. Lösligheten i metanol är nästan transparent. Lättlöslig i alkohol, etyleter, kloroform, isättika. Olöslig i bensen och sönderdelas lätt under stark syra stark alkali.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel och luft. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Förvaras under inert gas.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4-Dihydroxybenzaldehyde |
| Smältpunkt | 134°C to 138°C |
| Kokpunkt | 220°C (22 mmHg) |
| Kvantitet | 500 g |
| Beilstein | 878548 |
| Känslighet | Air Sensitive |
| Merck Index | 14,8156 |
| Löslighetsinformation | Soluble in water. Solubility in methanol is almost transparent. Easily soluble in alcohol,ethyl ether,chloroform,glacial acetic acid. Insoluble in benzene and easily decomposes under strong acid strong alkali. |
| Formel vikt | 138.12 |
| Procent renhet | 98% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.