Läs mer
2,4-Dihydroxybensaldehyd, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4-Dihydroxybenzaldehyde |
| CAS | 95-01-2 |
| Molekylformel | C7H6O3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | beta-Resorcylaldehyde, 2,4-Dihydroxybenzenecarbonal, 2,4-Dihydroxybezaldehyde, 2,4-Dihydroxysalicylaldehyde, 4-Formylresorcinol, 4-Hydroxysalicylaldehyde, 6-Formylresorcinol, NC 012, NSC 8690, beta-Resorcaldehyde, beta-Resorcinaldehyde, beta-Resorcylic Aldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6O3/c8-4-5-1-2-6(9)3-7(5)10/h1-4,9-10H |
| LEDER | Oc1ccc(C=O)c(O)c1 |
| IUPAC-namn | 2,4-dihydroxybensaldehyd |
| Molekylvikt (g/mol) | 138.12 |
| Formel vikt | 138.0317 |