Läs mer
2,4-Dihydroxybensaldehyd, TRC
Produktkod. 30379006
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30379006 25 g
1 options
Produktkod. 30379006 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD45099525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dihydroxybenzaldehyde
CAS 95-01-2
Molekylformel C7H6O3
Kvantitet 25 g
Synonym beta-Resorcylaldehyde, 2,4-Dihydroxybenzenecarbonal, 2,4-Dihydroxybezaldehyde, 2,4-Dihydroxysalicylaldehyde, 4-Formylresorcinol, 4-Hydroxysalicylaldehyde, 6-Formylresorcinol, NC 012, NSC 8690, beta-Resorcaldehyde, beta-Resorcinaldehyde, beta-Resorcylic Aldehyde
InChI formel InChI=1S/C7H6O3/c8-4-5-1-2-6(9)3-7(5)10/h1-4,9-10H
LEDER Oc1ccc(C=O)c(O)c1
IUPAC-namn 2,4-dihydroxybensaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 138.12
Formel vikt 138.0317