Läs mer
2,4-Dihydroxybenzoesyra, TRC
Produktkod. 30011920
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30011920 1 g
30012153 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30011920 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD6789401G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 89-86-1
Molekylformel C7 H6 O4
Molekylvikt (g/mol) 154.12
Synonym 2,4-Dihydroxybenzoic acid, 4-Carboxyresorcinol, 4-Hydroxysalicylic acid, 2,4-DHBA, p-Hydroxysalicylic acid
IUPAC-namn 2,4-dihydroxybensoesyra
LEDER OC(=O)c1ccc(O)cc1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material beta-Resorcylic acid
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C7H6O4/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3,8-9H,(H,10,11)
Formel vikt 154.0266