Läs mer
2,4-Dihydroxybenzophenone-13C6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4-Dihydroxybenzophenone-13C6 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10O3/c14-10-6-7-11(12(15)8-10)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,14-15H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,9+1 |
| Procent renhet | >95% |